Learn More
Natriumcitrat, 99,8 %, für ACS-Analysen MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496661 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11496661 1 kg
11486661 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496661 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219486891
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 1545801
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.1
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium citrate
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Farbe Weiß
Menge 1 kg
Formelmasse 294.1
Reinheit (%) 0.998
Physikalische Form Kristallpulver