Learn More
Natriumcholathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023480
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11458936
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17074.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Biochemical solubilizing agent Sodium cholate hydrate is a non-denaturing detergent used for the extraction of membrane proteins. It is involved in the study to assess infiltration of pressurized promoter solutions in a mesoporous silica. Further, it serves as a biochemical solubilizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das biochemische Lösungsagens Natriumcholathydrat ist ein nicht vergällendes Reinigungsmittel, das zur Extraktion von Membranproteinen verwendet wird. Wird in der Studie eingesetzt, um die Infiltration von unter Druck stehenden Promotorlösungen in mesoporösem Silika zu beurteilen. Dient darüber hinaus als biochemisches Lösungsmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206986-87-0
Summenformel C24H39NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 430.56
MDL-Nummer MFCD00064138 MFCD00003672
InChI-Schlüssel NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
PubChem CID 23679061
IUPAC-Name Natrium; (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat; Hydrat
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium cholate hydrate
Menge 10 g
Beilstein 3582354
Synonym sodium cholate hydrate, cholalic acid sodium salt, c24h39o5.na.h2o, sodium cholate hydrate, bioxtra, sodium cholate hydrate dried material, nt, sodium cholate hydrate, from ox and/or sheep bile, 3, a,7, a,12, a-trihydroxy-5, a-cholan-24-oic acid sodium salt, sodium cholate hydrate, suitable for cell culture, bioreagent, 4r-4-1s,2s,7s,11s,16s,5r,9r,10r,14r,15r-5,9,16-trihydroxy-2,15-dimethylte tracyclo 8.7.0.0<2,7>.0<11,15*gt; heptadec-14-yl pentanoic acid, sodium salt, hyd rate, sodium cholate hydrate, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +32° (c=0.5 in Water)
Formelmasse 430.56 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%