Learn More
Natriumchloracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499523 2500 g 2500 Gramm
11413980 250 g 250 Gramm
11489523 500 g 500 Gramm
11359216 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11499523 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12379.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 116.476 g/mol
Sodium chloroacetate is used to prepare dyes and active pharmaceutical ingredients. It is also used as an odor agent, surface active agent and viscosity adjustor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumchloroacetat wird zur Herstellung von Farbstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Wird auch als Geruchsstoff, Tensid und Viskositätsregler verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ether, Chloroform, Benzol und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3926-62-3
Summenformel C2H2ClNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 116.476
MDL-Nummer MFCD00002684
InChI-Schlüssel FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
PubChem CID 23665759
IUPAC-Name Natrium;-2-chloracetat
SMILES C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium chloroacetate
Schmelzpunkt ∼199°C (decomposition)
pH 6
Flammpunkt 270°C (518°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Characteristic
Strukturformel ClCH2CO2Na
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2659
Beilstein 3597157
Merck Index 14,2112
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether,chloroform,benzene and alcohol.
Formelmasse 116.48
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver