Learn More
Natriumchlorit (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30012661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012661 50 g 50 Gramm
30004195 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012661 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS61519050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-19-2
Summenformel Cl O2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 90.4416
Synonym Sodium Chlorite (Technical Grade), Chlorous acid, sodium salt (1:1), Chlorous acid, sodium salt (8CI,9CI), Alcide LD, Chloro-Clean, Chloro-Clean (chlorite), Dioxychlor, Neo Silox D, Silbrite 25, Silbrite 80, Sodium chlorite, Textone
IUPAC-Name Natrium; Chlorit
SMILES [Na+].[O-]Cl=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Chlorite
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Formelmasse 89.9485