Learn More
Sodium Chlorite (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30004195
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004195 100 g 100 Gramm
30012661 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004195 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS615190100G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-19-2
Summenformel Cl O2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 90.4416
Synonym Sodium Chlorite (Technical Grade), Chlorous acid, sodium salt (1:1), Chlorous acid, sodium salt (8CI,9CI), Alcide LD, Chloro-Clean, Chloro-Clean (chlorite), Dioxychlor, Neo Silox D, Silbrite 25, Silbrite 80, Sodium chlorite, Textone
IUPAC-Name sodium;chlorite
SMILES [Na+].[O-]Cl=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Chlorite
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Formelmasse 89.9485