Learn More
Natriumchlorit, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15602650 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15602650 5 g 5 Gramm
15682640 100 g 100 Gramm
15692640 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15602650 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2441555G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Technischer Gütegrad, 80 %
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Abweichungen in der Farbe und  physikalischen Form sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-19-2
Summenformel ClNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 90.438
MDL-Nummer MFCD00003478
InChI-Schlüssel UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorit, Chlorsäure, Natriumsalz, Textilindustrie, Alcid ld, Neo-Silox d, Caswell Nr. 755, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC-Name Natrium; Chlorit
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorit
Menge 5 g
Strukturformel NaClO2
Formelmasse 90.44 mol
Güte Technisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 %