Learn More
STE-Puffer, Natriumchlorid-Tris-EDTA, 1-fache Lösung, pH 8.0, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10706844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10706844 1 l Nalgene Poly Flasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10706844 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP24781
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der STE-Puffer eignet sich für biomolekulare Laborverfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer
Namenshinweis 1X, pH 8.0
CAS 7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Siedepunkt 100°C
Farbe Nicht gekennzeichnet
pH 8
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 5-Mikron-Filter
Verpackung Nalgene Poly Flasche
Protease Protease free
Synonym Saline Tris–EDTA, STE, TEN