Learn More
Natriumchlorid-Lösung, 30 g/l
Artikelnummer. 11900725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11900725 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11900725 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL03.1414.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 CHF
    20.11 CHF / 1 Stück
    Sparen 106.89 CHF
    84% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für die Salinitätsmessung verwendet. Natriumchlorid-Lösung, 30 g/l, Chem-Lab ist eine Elektrolytlösung, auch als Kochsalzlösung bekannt. Diese Standardreferenzlösung wird in vielen Laboranwendungen für die Bestimmung der Salinität, die Kalibrierung von Geräten und als chemisches Reagenz verwendet.
Diese Natriumchlorid-Standardlösung enthält eine präzise Konzentration von 30 g/l NaCl pro Liter Wasser. Es dient zur Überprüfung der Genauigkeit von Salinitätsmessungen und zur Kalibrierung von Geräten, die in diesen Messungen verwendet werden.
Spezifikation
Verpackung Polyethylen
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.02 g/ml
Physikalische Form Flüssig
Summenformel ClNa
Konzentration 30 g/l
MDL-Nummer MFCD00003477
Farbe Farblos
pH 6 bis 8
Synonym Kochsalzlösung
Löslichkeit löslich
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
Menge 250 ml
ChEBI CHEBI:26710
Formelmasse 58,44 g/mol