Learn More
Natriumchlorid-Lösung, 0.1 M (0.1 N), NIST-Standardkonzentrat, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10508240 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 AMP
6 AMP
Packungsgröße:
1 Ampulle
6 Ampullen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10508240 6 AMP 6 Ampullen
10407152 1 AMP 1 Ampulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10508240 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/7590C/90
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natriumchlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 6 AMP
Verpackung Ampulle