missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumchlorid, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11497872 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
10 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11497872 5 kg
11477872 500 g
11407882 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11497872 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215257594
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wird häufig in biochemischen Anwendungen verwendet, einschließlich als Dichtegradient. Natriumchlorid, MP Biomedicals ist in der Natur weit verbreitet und gilt als essentieller Nährstoff. Überschüssige Mengen können das Elektrolytgleichgewicht zerstören u

A salt-ice mixture in the ratio of approximately 33g sodium chloride to 100g ice (at −1°C) will drop in temperature to as low as −21°C, depending on the rate of stirring and the size of the ice chunks.

Sodium chloride is used in a wide variety of biochemical applications, including:

  • Intravenous fluids (normal saline is 0.9% w/v in water)
  • Density gradients
  • A diluent to increase ionic strength in buffers or culture media
  • In salt-out procedures in the isolation of DNA
  • In high concentrations, for preservation of foods (since bacteria cannot grow in high salt conditions)

Chemische Identifikatoren

CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]

Spezifikation

Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (357 mg/ml bei 25 °C; 384 mg/ml bei 100 °C), Glycerol (100 mg/ml); sehr leicht löslich in Ethanol. Die Löslichkeit in Wasser wird durch HCl verringert; fast unlöslich in konzentriertem HCl. Wässrige Lösungen haben einen neutralen pH-Wert (6,7 - 7,3).
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44
Güte ACS
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.