Learn More
Natriumchlorid, Molekularbiologie-Reagenzqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496611 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496611 5 kg -
11476611 500 g 500 Gramm
11406621 10 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496611 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219484805
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine breite Vielzahl analytischer Anwendungen. Natriumchlorid, Molekularbiologie-Reagenzqualität, MP Biomedicals ist ein wesentlicher Nährstoff, der in der Natur weit verbreitet ist. Es wird als Pufferkomponente, bei der Fällung und chemischen Sequenz
Sodium chloride is used in a wide variety of biochemical applications, including:
  • Intravenous fluids (normal saline is 0.9% w/v in water10)
  • Density gradients
  • A diluent to increase ionic strength in buffers or culture media
  • In salt-out procedures in the isolation of DNA
  • In high concentrations for preservation of foods, since bacteria cannot grow in high salt conditions
A salt-ice mixture in the ratio of approximately 33g sodium chloride to 100g ice (at −1°C) will drop in temperature to as low as &minus’21°C, depending on the rate of stirring and the size of the ice chunks. Excess amounts of sodium chloride can destroy electrolyte balance and cause death in most animals, including humans.
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (357 mg/ml bei 25 °C; 384 mg/ml bei 100 °C), Glycerol (100 mg/ml); sehr leicht löslich in Ethanol. Fast unlöslich in konzentriertem HCl.
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58,44 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 %
Güte Molekularbiologie