missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumchlorid, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. p-7145756 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16646143 500 g 500 Gramm
16656143 5 kg 5 Kilogramm
16626143 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16646143 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. S3014H500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Molekularbiologie, DNase, RNase und Protease, nicht nachgewiesen, ≥ 98 % (Titration)

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7647-14-5
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710

Spezifikation

Physikalische Form Crystalline
Menge 500 g
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Aussehen Complying
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.