Learn More
Natriumchlorid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16646143 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16646143 500 g 500 Gramm
16656143 5 kg 5 Kilogramm
16626143 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16646143 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. S3014H500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Molekularbiologie, DNase, RNase und Protease, nicht nachgewiesen, ≥ 98 % (Titration)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Spezifikation
Physikalische Form Crystalline
Menge 500 g
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Aussehen Complying