Learn More
Natriumchlorid, Zellkultur-Reagenz-Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11402021 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
10 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11402021 5 kg
11482011 500 g
11412021 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402021 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219473805
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine breite Vielzahl analytischer Anwendungen. Natriumchlorid, Zellkulturreagenzien-Gütegrad, MP Biomedicals ist eine in der Natur weit verbreitete Chemikalie. Es gilt als ein wesentlicher Nährstoff. Dieses Produkt wird als Verdünnungsmittel in der Pr
Natriumchlorid kommt in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen zum Einsatz, darunter:
  • In der Proteinkristallisation
  • Intravenös verabreichte Flüssigkeiten (normale Kochsalzlösung ist 0.9 % w/v in Wasser10)
  • Dichtegradienten
  • Verdünnungsmittel zur Erhöhung der Ionenstärke in Puffern oder Kulturmedien
  • Aussalzungsverfahren bei der Isolierung von DNA
  • In hohen Konzentrationen zur Konservierung von Lebensmitteln, da Bakterien bei hoher Salzkonzentration nicht wachsen können
Salz-Eis-Mischung im Verhältnis von ca. 33 g Natriumchlorid auf 100 g Eis (bei -1 °C) senkt die Temperatur je nach Rührgeschwindigkeit und Größe der Eisstücke bis auf -21°C ab. Überschüssige Mengen Natriumchlorid können das Elektrolytgleichgewicht zerstören und bei den meisten Tieren, einschließlich Menschen, zum Tod führen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (357 mg/ml bei 25 °C; 384 mg/ml bei 100 °C), Glycerol (100 mg/ml); sehr leicht löslich in Ethanol. Fast unlöslich in konzentriertem HCl.
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58,44 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 %
Güte Zellkulturreagenz