missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumchlorid, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical

Artikelnummer. 31750146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
12 kg
50 kg
Packungsgröße:
12 Kilogramm
2.50 Liter
50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31750146 500 g 500 Gramm
31749400 2.5 kg 2.50 Liter
31749901 12 kg 12 Kilogramm
31749625 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31750146 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RDCS0430500B1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name sodium chloride

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Chloride
Farbe Weiß
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Verpackung Weiße Poly-Weitmundflasche
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
SMILES [Na+].[Cl-]
PubChem CID 5234
Reinheit (%) ≥  99 %
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.