Learn More
Natriumchlorid, 99.5% min., (USP), MP Biomedicals
Artikelnummer. p-3547309 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Artikelnummer. 11486272
Marke: MP Biomedicals 02102892.5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natriumchlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min.
Formelmasse 58.44
Güte USP