Learn More
Natriumchlorat, puriss p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15686760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15686760 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15686760 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 71368250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
puriss. p.a., ≥99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorat
CAS 7775-09-9
Menge 250 g
Summenformel ClNaO3
Strukturformel NaClO3
MDL-Nummer MFCD00003479
UN-Nummer UN1495
Synonym Natriumchlorat, Chlorsäure, Natriumsalz, Chlorsäure, Tumbleaf, Atlacid, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
InChI-Schlüssel YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
IUPAC-Name Natrium; Chlorat
Molekulargewicht (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Formelmasse 106.44 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (T)
Verpackung Poly-Flasche