Learn More
Natriumchlorat, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumchlorat |
| Schmelzpunkt | 248 °C bis 261 °C |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | NaClO3 |
| UN-Nummer | UN1495 |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Formelmasse | 106.44 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Mehr anzeigen |