Learn More
Natriumchlorat, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15695420 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15695420 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15605430 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15695420 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 403016100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7775-09-9
Summenformel ClNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 106.44
MDL-Nummer MFCD00003479
InChI-Schlüssel YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorat, Chlorsäure, Natriumsalz, Chlorsäure, Tumbleaf, Atlacid, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
IUPAC-Name Natrium; Chlorat
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorat
Schmelzpunkt 248 °C bis 261 °C
Farbe Farblos
Menge 100 g
Strukturformel NaClO3
UN-Nummer UN1495
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 106.44 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin