Learn More
Natriumchlorat, ≥99%, Reagenz-Gütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15672640 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15672640 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15672640 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 2441471KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorat
CAS 7775-09-9
Menge 1 kg
Summenformel ClNaO3
Strukturformel NaClO3
MDL-Nummer MFCD00003479
UN-Nummer UN1495
Synonym Natriumchlorat, Chlorsäure, Natriumsalz, Chlorsäure, Tumbleaf, Atlacid, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
InChI-Schlüssel YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
IUPAC-Name Natrium;Chlorat
Molekulargewicht (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Formelmasse 106.44 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus
Verpackung Poly-Flasche