Learn More
Natriumchlorat, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377857 100 g 100 Gramm
11367857 1 kg 1 Kilogramm
11387857 5 x 1 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11377857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014267.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7775-09-9 ∣ ClNaO3 ∣ 106.44 g/mol
Sodium chlorate is used to prepare chlorine dioxide in the pulp and paper industry. It is utilized for bleaching the wood pulp in order to make environmentally friendly and quality white paper products. It is also used to produce other perchlorate compounds in the industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7775-09-9
Summenformel ClNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 106.44
MDL-Nummer MFCD00003479
InChI-Schlüssel YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
IUPAC-Name Natrium; Chlorat
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium chlorate
Schmelzpunkt 248°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Granules
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Colorless granules
Prozentgehaltsbereich 99% min.
Dichte 2.5 g/cm3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
Formelmasse 106.45
Reinheit (%) ≥99%
Güte Ungraded