Learn More
Natriumkarbonatlösung, 0.5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 100°C |
Schmelzpunkt | 0°C |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 14mmHg at 20°C |
Dichte | Vapor Density: 0.7 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumkarbonatlösung, 0.5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur