Learn More
Natriumcarbonat-Lösung 0.05 mol/l, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12963604 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. 12963604
Marke: Fisher Chemical VL 289 1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonat
Verpackung Flasche
CAS 497-19-8, 7732-18-5
Summenformel CNa2O3
Konzentration 0.05 M (0.1 N)
MDL-Nummer MFCD00003494
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumcarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:29377