Learn More
Natriumkarbonatlösung, 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumkarbonatlösung, 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur