Learn More
Natriumcarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7071805
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., NF, FCC, E 500, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, NF, FCC
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 1 kg
Strukturformel Na2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4154566
IUPAC-Name Dinatriumkarbonat
Formelmasse 105.99 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.