Learn More
Natriumcarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15631300 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15631300 25 kg 25 Kilogramm
15611300 1 kg 1 Kilogramm
15621300 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15641300 5 kg 5 Kilogramm
15651300 6 x 1 kg 6 Stück
15661300 6 x 2.5 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15631300 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 1341825KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., NF, FCC, E 500, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumkarbonat
Schmelzpunkt 851 °C (Literatur)
Namenshinweis puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., NF, FCC, E 500, wasserfrei, 99.5 bis 100.5% (Berechnung basiert auf trockener Substanz)
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5 bis 100.5 %
Strukturformel Na2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4154566
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Formelmasse 105.99
Reinheit (%) 99.5 bis100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dichte 2.53 g/cm3