Learn More
Natriumkarbonat-Monohydrat, Honeywell™
Artikelnummer. 15691350 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15691350 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15691350 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 135681KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von BP, FCC, NF, Europäisches Arzneibuch, E500, 99.5 bis 100.5 % (Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonatmonohydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF, FCC
CAS 5968-11-6
Menge 1 kg
Summenformel CH2Na2O4
Strukturformel Na2CO3 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149177
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Natriumcarbonatmonohydrat, Dinatriumkarbonat-Monohydrat, Natriumcarbonat, Monohydrat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Monohydrat, Natriumcarbonathydrat, Kohlensäure-Natriumsalz-Monohydrat, Dinatriumkarbonat-Hydrat, Dinatriumhydrat-Karbonat, na2co3 Wasser, acmc-20ajop
InChI-Schlüssel MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 124
PubChem CID 2735133
Formelmasse 124 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (aus Trockensubstanz)
Güte puriss.