Learn More
Natriumcarbonat, Monohydrat, Kristall, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™
Catalog Number p-5390893
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
5968-11-6
CH2Na2O4
124
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Natriumcarbonatmonohydrat, Dinatriumkarbonat-Monohydrat, Natriumcarbonat, Monohydrat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Monohydrat, Natriumcarbonathydrat, Kohlensäure-Natriumsalz-Monohydrat, Dinatriumkarbonat-Hydrat, Dinatriumhydrat-Karbonat, na2co3 Wasser, acmc-20ajop
2735133
Dinatrium; Karbonat; Hydrat
C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
5968-11-6
CH2Na2O4
124
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Natriumcarbonatmonohydrat, Dinatriumkarbonat-Monohydrat, Natriumcarbonat, Monohydrat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Monohydrat, Natriumcarbonathydrat, Kohlensäure-Natriumsalz-Monohydrat, Dinatriumkarbonat-Hydrat, Dinatriumhydrat-Karbonat, na2co3 Wasser, acmc-20ajop
2735133
Dinatrium; Karbonat; Hydrat
C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonat
Namenshinweis Monohydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Formelmasse 124
Güte FCC/NF
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.25 kg