Learn More
Natriumcarbonat-Monohydrat, 99.6 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10095830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10095830 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10423085 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10095830 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 419480010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5968-11-6 | CNa2O3·H2O | 124.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5968-11-6
Summenformel CNa2O3·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 124.01
MDL-Nummer MFCD00149177
InChI-Schlüssel MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat; Hydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate monohydrate
Schmelzpunkt 851.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Strukturformel Na2CO3·H2O
Fieser 07,322
Merck Index 15, 8731
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 210g/L. Other solubilities: soluble in 1.8 parts boiling water, in 7 parts glyceral, insoluble in alcohol
Formelmasse 124.01
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 13.0% to 15.0% (150°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.