missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumcarbonat-Monohydrat, ≥99.5 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumkarbonat-monohydrat |
Farbe | Farblos |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Na2CO3 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 124 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |
Verpackung | Poly-Flasche |
Aussehen | Kristallin |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'