Learn More
Natriumcarbonat-Monohydrat, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15642300 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15642300 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15662300 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15652300 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15642300 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 230952100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99,5%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5968-11-6
Summenformel CH2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 124
MDL-Nummer MFCD00149177
InChI-Schlüssel MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonatmonohydrat, Dinatriumkarbonat-Monohydrat, Natriumcarbonat, Monohydrat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Monohydrat, Natriumcarbonathydrat, Kohlensäure-Natriumsalz-Monohydrat, Dinatriumkarbonat-Hydrat, Dinatriumhydrat-Karbonat, na2co3 Wasser, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat; Hydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonatmonohydrat
Schmelzpunkt 851 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel Na2CO3 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 124 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 2.25 g/cm3