Learn More
Natriumcarbonat-Hydrat, ≥99.0 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz, T), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumcarbonathydrat |
pH | 12 (bei 25 °C) |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 5 kg |
Strukturformel | Na2CO3 · aq |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Löslichkeitsinformationen | 142.2 g/l (bei 20 °C) |
Formelmasse | 105.99 g/mol (wasserfreie Basis) |
Reinheit (%) | ≥99.0 % (Berechn. auf Trockensubstanz, T) |
Verpackung | Poly-Flasche |