Learn More
Natriumkarbonat-Decahydrat, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11473703 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
3 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11473703 3 kg Kunststoffpulverbehälter 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11473703 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/2700/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Schmelzpunkt 34°C
CAS 2-1-6132
Farbe Weiß
pH 11 to 12
Physikalische Form Fest
Menge 3 kg
Summenformel CH20Na2O13
MDL-Nummer 149178
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
InChI-Schlüssel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatriumkarbonat, Dekahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 286.14
PubChem CID 151402
Formelmasse 286.01g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate decahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.