Learn More
Natriumcarbonat-Decahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10090640 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10090640 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
10785531 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10264490 2.5 kg Kunststoffpulverbehälter 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10090640 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/2720/65
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2-1-6132
Summenformel CH20Na2O13
Molekulargewicht (g/mol) 286.14
MDL-Nummer 149178
InChI-Schlüssel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat, Decahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 34 °C
Farbe Weiß
pH 11 bis 12
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Verpackung Kunststoffkeg
Formelmasse 286,01 g/mol