Learn More
Natriumcarbonat-Decahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical S/2760/65
Additional Details : CAS : 6132-02-1 Gewicht : 5.00000kg
Menge | 5kg |
---|---|
Verpackung | Kunststofffass |
Chemische Identifikatoren
6132-02-1 | |
286.14 | |
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L | |
151402 | |
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] |
CH20Na2O13 | |
149178 | |
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t | |
Dinatrium; Karbonat, Decahydrat |
Spezifikation
6132-02-1 | |
149178 | |
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium; Karbonat, Decahydrat | |
151402 | |
Fest | |
Weiß | |
11 to 12 |
CH20Na2O13 | |
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t | |
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] | |
286.14 | |
286.01g/mol | |
Kunststofffass | |
34°C | |
5kg |
Sicherheit und Handhabung
- Natriumcarbonat Decahydrat
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.