Learn More
Natriumcarbonat-Decahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488087 10,000 g 10000 Gramm
11468087 500 g 500 Gramm
11478087 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17484.0C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6132-02-1 ∣ CH20Na2O13 ∣ 286.14 g/mol
Sodium carbonate decahydrate is used as a raw material in various industries like glass, paper making, soap, detergent, textile and leather. It is also used as a food additive. It is also involved as a precipitation agent of carbonate as well as an analytical reagent in laboratories. It plays an important role as strong base and powerful electrolyte. It finds application in metal refining and cement production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumcarbonatdecahydrat wird als Rohstoff in verschiedenen Branchen wie Glas, Papierherstellung, Seife, Waschmittel, Textil und Leder verwendet. Es wird auch als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Außerdem wird es als Fällungsmittel von Carbonat sowie als analytisches Reagenz in Labors eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle als starke Base und starker Elektrolyt. Es findet Anwendung in der Metallraffination und in der Zementherstellung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Aluminium. Den Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-1-6132
Summenformel CH20Na2O13
Molekulargewicht (g/mol) 286.14
MDL-Nummer MFCD00149178
InChI-Schlüssel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-Name Dinatriumkarbonat, Dekahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate decahydrate
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Crystals
Menge 10,000 g
Dichte 1.46
Strukturformel Na2CO3·10H2O
Merck Index 14,8596
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 286.14 (105.99 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Güte Ungraded