Learn More
Natriumcarbonat, wasserfrei, Ultrex™ hochreines Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number 15598314
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
10340
CHEBI:29377
disodium carbonate
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
10340
CHEBI:29377
disodium carbonate
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonat
Namenshinweis Anhydrisch
Menge 25 g
Formelmasse 105.99
Güte ULTREX™ Ultrapure Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.53 kg