Learn More
Natriumkarbonat, wasserfrei, technisch, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1600°C |
| Schmelzpunkt | 854°C |
| CAS | 497-19-8 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 11.3 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 2.5 kg |
| Summenformel | CNa2O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00003494 |
| Synonym | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium carbonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.