Learn More
Natriumkarbonat, wasserfrei, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumcarbonat |
| Namenshinweis | Anhydrisch |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| IUPAC-Name | Dinatriumcarbonat |
| Formelmasse | 105.99 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| Relative Dichte | 1 l = 2.53 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium Carbonate Anhydrous
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium Carbonate Anhydrous