Learn More
Natriumkarbonat, wasserfrei, entspricht mehreren Pharmakopöen, N.F., J.T. Baker™
Artikelnummer. 12604735 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 12604735
Marke: Avantor J.T.Baker 360605
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonat
Namenshinweis Anhydrisch
CAS 497-19-8
Menge 2.5 kg
Summenformel CNa2O3
MDL-Nummer MFCD00003494
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Formelmasse 105.99
Güte Multi-Kompendium/NF
Verpackung Poly-Eimer
Relative Dichte 1 l = 2.53 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium carbonate