Learn More
Melford Natriumcarbonat wasserfrei
Artikelnummer. 30018805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018805 500 g 500 Gramm
30018804 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018805 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. S25025500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Substanzname: Soda
CAS-Nummer: 497-19-8
Molekularformel :Na₂CO₃
Molekulargewicht: 105,99
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Carbonate Anhydrous ACS Grade
CAS 497-19-8
Menge 500 g
Summenformel Na2CO3