Learn More
Melford Natriumcarbonat wasserfrei
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Substanzname: Soda
CAS-Nummer: 497-19-8
Molekularformel :Na₂CO₃
Molekulargewicht: 105,99
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Carbonate Anhydrous, ACS Grade |
| CAS | 497-19-8 |
| Menge | 3 kg |
| Summenformel | Na2CO3 |