Learn More
Natriumcarbonat, ≥99.5 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Catalog Number p-7120778
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Reagenzgütegrad, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumkarbonat
Schmelzpunkt 854 °C
Farbe Weiß
pH 11.3 (bei 10.00 g/l,20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel Na2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4154566
IUPAC-Name disodium carbonate
Formelmasse 105.99 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.53 g/cu.cm bei 20 °C