Learn More
Natriumcaprylat, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 334605000
Additional Details : CAS : 1984-06-1 Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|
Chemische Identifikatoren
1984-06-1 | |
166.2 | |
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M | |
23664772 |
C8H15NaO2 | |
MFCD00058511 | |
sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, natrium octanoat, caprylic acid sodium salt, octanoic acid sodium salt, octanoic acid, sodium salt 1:1, unii-9xtm81vk2b |
Spezifikation
Sodium caprylate | |
Kunststoffflasche | |
Weiß | |
500g | |
1984-06-1 | |
C8H15NaO2 | |
sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, natrium octanoat, caprylic acid sodium salt, octanoic acid sodium salt, octanoic acid, sodium salt 1:1, unii-9xtm81vk2b | |
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M | |
23664772 | |
Pulver |
Authentic | |
5% max. (K.F.) | |
>225°C | |
98% | |
98% | |
MFCD00058511 | |
Solubility in water: soluble in water | |
166.2 | |
166.2 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium caprylate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.