Learn More
Natriumbutyrat, TRC
Artikelnummer. 30137668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137668 50 g 50 Gramm
30137321 100 g 100 Gramm
30006865 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137668 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS61517550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-54-7
Summenformel C4 H7 O2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 110.09
Synonym Butanoic acid, sodium salt (1:1), Butanoic acid, sodium salt (9CI), Butyric acid, sodium salt (6CI,8CI), Adimix, Butyrate sodium, Gustor XXI B 70, Sodium butanoate, Sodium butyrate, Sodium n-butyrate, Sodium propanecarboxylate
IUPAC-Name Natrium;butanoat
SMILES [Na+].CCCC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Butyrate
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formelmasse 110.0344