missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumbromid, Reagenzienqualität, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. 15686980 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
6 x 500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15686980 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15676980 6 x 500 g Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15686980 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 746401500G

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Frei fließend, Reagenzqualität, wasserfrei, ≥99 %

  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
SMILES [Na+].[Cl-]

Specifica

Siedepunkt 1465 °C
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Farbe Farblos
pH 7.0 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Strukturformel NaCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3534976
Löslichkeitsinformationen 358 g/l bei 20 °C
Formelmasse 58.44 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.160 g/cm3 bei 20 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.