Learn More
Natriumbromid, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12035350 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12035350 500 g Glasflasche 500 Gramm
12025350 100 g Glasflasche 100 Gramm
12015350 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12035350 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 212675000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1390.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium bromide
Schmelzpunkt 755.0°C
Menge 500 g
Strukturformel NaBr
Fieser 12,445; 13,46
Merck Index 15,8729
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol
IUPAC-Name Natriumbromid
Formelmasse 102.89
Güte ACS-Reagenz