Learn More
Natriumbromid, 99+ %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1390.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Sodium bromide |
| Schmelzpunkt | 755.0°C |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 to 7 (5% soln. at 20°C) |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (on dry substance) (Argentometry) |
| Strukturformel | NaBr |
| Mehr anzeigen |