Learn More
Natriumbromid, 99+ % (Trockengewicht), Wasser < 1.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriumbromid wird in pharmazeutischen Anwendungen, in der fotografischen Verarbeitung und in chemischen Zwischenprodukten zur Herstellung von Chemikalien und Bromiden verwendet. Es wird häufig als Antikonvulsant verwendet. Wird auch zur Herstellung von Bohrspülungen, Bohrlochkomplettierungsflüssigkeiten und Bohrschlammformulierungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, löslich in Alkohol.
Hinweise
Es ist thermisch und chemisch stabil. Hygroskopisch. Natriumbromid ist nicht brennbar und kann bei starker Erwärmung Bromdämpfe abgeben.
Spezifikation
Specifications
| Siedepunkt | 1390°C |
| Chemischer Name oder Material | Sodium bromide |
| Schmelzpunkt | 755°C |
| Namenshinweis | Water <1.0% |
| Menge | 5000 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht) |
| Merck Index | 14,8594 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,soluble in alcohol. |
| IUPAC-Name | Natriumbromid |
| Formelmasse | 102.89 |
| Show More |