Learn More
Natriumbromid, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1390.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Sodium bromide |
| Schmelzpunkt | 755.0°C |
| Namenshinweis | p.a. |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 to 8.8 (5% soln. at 20°C) |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 2.5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99.5% min. (Argentometry) |
| Strukturformel | NaBr |
| Mehr anzeigen |